Tlačiť
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 142.4 EUR
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát 99%
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₂·1H₂O
Teplota varu: 290 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 56…61 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Teplota vzplanutia: 159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149092
Číslo CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %