Tlačiť
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215177805 0215177825 0215177880
ICNA0215177805EA 48.13 EUR
ICNA0215177805 ICNA0215177825 ICNA0215177880
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007544
Číslo CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4