1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
15764.09
15764.18
15764.09EA
131.17
EUR
15764.09
15764.18
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 207596-29-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O
Formula Weight: 234.29 (216.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007544 Číslo CAS: 207596-29-0 EINECS: 226-195-4 |