Tlačiť
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
206140050 206140250 206141000
ACRO206140050EA 104.29 EUR
ACRO206140050 ACRO206140250 ACRO206141000
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007544
Číslo CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 9 % (140°C)
Titration after Ion exchange ≥97.5 %