Tlačiť
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
52865-10G 52865-250G 52865-50G
SIAL52865-10GEA 137.59 EUR
SIAL52865-10G SIAL52865-250G SIAL52865-50G
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149549
Číslo CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3