Tlačiť
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
52862-10G-F 52862-50G-F
52862-10G-FEA 201.08 EUR
52862-10G-F 52862-50G-F
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Mw: 206.24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149549
Číslo CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e40e9856d4ea56d810990e51bee4045dd30d6&vid=d9488496ad880fedc4f73526c19d1430ba156df1&prid=web&clid=SAPDAM