Tlačiť
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
206120050 206120250 206121000
ACRO206120050EA 68.1 EUR
ACRO206120050 ACRO206120250 ACRO206121000
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 99%
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Mw: 206.24
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149549
Číslo CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (on dry substance)