Tlačiť
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
51835-10G 51835-250G 51835-50G
SIAL51835-10GEA 87.85 EUR
SIAL51835-10G SIAL51835-250G SIAL51835-50G
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149550
Číslo CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5