Tlačiť
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
15214.09 15214.18
15214.09EA 101.08 EUR
15214.09 15214.18
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 207300-90-1 Molecular Formula: C7H15NaO3S.H2O Formula Weight: 220.26 (202.24anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3731762 MDL No.: MFCD00149550
Vzorec: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149550
Číslo CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5