Tlačiť
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
411270050 411270250 411271000 411275000
ACRO411270050EA 91.33 EUR
ACRO411270050 ACRO411270250 ACRO411271000 ACRO411275000
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate for HPLC
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Mw: 220.27
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149550
Číslo CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Solubility (10 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %