EDTA dvojsodná sůl dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
1073.0250EA
111.91
EUR
1073.0250
1073.0500
1073.1000
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Teplota tavenia: 255 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150037 Číslo CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.0 - 6.0 |
Sulfate (SO4) | max. 0.01 % |
Trace Impurities (in ppm) Copper (Cu) | max. 3 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 5 |