Tlačiť
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4641-1KG S4641-25G S4641-500G S4641-5KG
SIALS4641-1KGEA 132.59 EUR
SIALS4641-1KG SIALS4641-25G SIALS4641-500G SIALS4641-5KG
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Mw: 294.1
Teplota tavenia: 150
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM