Tlačiť
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8532-100G C8532-10KG C8532-1KG C8532-500G C8532-5KG
SIALC8532-100GEA 71.8 EUR
SIALC8532-100G SIALC8532-10KG SIALC8532-1KG SIALC8532-500G SIALC8532-5KG
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM