Tlačiť
Citronan sodný dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
27830.294EA 88.52 EUR
27830.294 27830.363 27830.460
Citronan sodný dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Mw: 294.1
Teplota tavenia: 150
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm