Tlačiť
Citronan sodný dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
0280.1000EA 141.4 EUR
0280.1000 0280.0500 0280.5000
Citronan sodný dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Mw: 294.1
Teplota tavenia: 150
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 99.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.0
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5