Tlačiť
Citronan sodný dihydrát 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
227130010 227135000 227130051 227130250
ACRO227130010EA 75.81 EUR
ACRO227130010 ACRO227135000 ACRO227130051 ACRO227130250
Citronan sodný dihydrát 99%, pure
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 11 to 13 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %