Tlačiť
Kyselina šťavelová dihydrát zS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethanedioic acid dihydrate
MQ200
8.18242.0100 8.18242.1000
8.18242.0100EA 37.37 EUR
8.18242.0100 8.18242.1000
Kyselina šťavelová dihydrát zS, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126.07
Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101
Hustota: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
OSN: 3261
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 102 g/l (20 °C)
Melting Point 101 °C
Molar Mass 126.07 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 149 - 160 °C (decomposition)
Vapor Pressure 21 hPa (50 °C)
Flash Point 157 °C (decomposition)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material