Kyselina šťavelová dihydrát 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
129600010
129600050
129601000
ACRO129600010EA
99.08
EUR
ACRO129600010
ACRO129600050
ACRO129601000
Kyselina šťavelová dihydrát 99+%, extra pure
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec:
HO₂CCO₂H·2H₂O Teplota varu: 149 - 160 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 98…102 °C Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149102 Číslo CAS: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with KMnO4 | ≥99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |