Nikl-acetát tetrahydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13026.0E
A13026.22
A13026.36
A13026.0EEA
319.7
EUR
A13026.0E
A13026.22
A13026.36
Nikl-acetát tetrahydrát ≥98%
Nikl-acetát tetrahydrát
Purity: 98+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Vzorec:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Teplota varu: 16 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: Dec. Hustota: 1,744 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066973 Číslo CAS: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6499 |