Tlačiť
Nikl-acetát tetrahydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13026.0E A13026.22 A13026.36
A13026.0EEA 319.7 EUR
A13026.0E A13026.22 A13026.36
Nikl-acetát tetrahydrát ≥98%
Nikl-acetát tetrahydrát
Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973
Vzorec: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Teplota varu: 16 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 1,744
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066973
Číslo CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6499