Tlačiť
Nikl-acetát tetrahydrát 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 36.58 EUR
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Nikl-acetát tetrahydrát 99%, extra pure
Nikl-acetát tetrahydrát
Vzorec: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Teplota varu: 16 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066973
Číslo CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06583
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm