Octan kobaltnatý tetrahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 6147-53-1
Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O
Formula Weight: 249.08 (177.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Refractive Index: 1.542
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 140° -4H2O
Beilstein Reference: 3731397
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149569
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O Teplota tavenia: ∼140 °C (-4H₂O) Hustota: 1,71 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149569 Číslo CAS: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2433 |