Octan horečnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
10802.06
10802.14
10802.06EA
94.13
EUR
10802.06
10802.14
Octan horečnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Octan horečnatý tetrahydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 6156-78-1
Molecular Formula: C4H6MnO4.4H2O
Formula Weight: 245.09 (173.03anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.589
Appearance: Pale pink
Odour: Pungent
Melting Point: 80°
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00062552
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Mw: 245.09 Teplota tavenia: 80 °C Hustota: 1.589 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00062552 Číslo CAS: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 14,5724 |