Octan zinečnatý dihydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08802.0250
1.08802.1000
1.08802.0250EA
43.72
EUR
1.08802.0250
1.08802.1000
Octan zinečnatý dihydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Teplota tavenia: 237 °C Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066961 Číslo CAS: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10256 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 237 °C |
Molar Mass | 219.49 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Density | 1.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |