Tlačiť
Octan zinečnatý dihydrát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
A12909.0BEA 105.75 EUR
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
Octan zinečnatý dihydrát ≥97%
Octan zinečnatý dihydrát
Purity: 97+% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Mw: 219.51
Teplota tavenia: 237
Hustota: 1.735
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066961
Číslo CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256