Tlačiť
Octan zinečnatý dihydrát 98.0-101.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11559.30 11559.A1 11559.A7
11559.30EA 68.19 EUR
11559.30 11559.A1 11559.A7
Octan zinečnatý dihydrát 98.0-101.0% ACS
Octan zinečnatý dihydrát
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: C4H10O6Zn Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.735 Appearance: White Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Teplota tavenia: 237 °C
Hustota: 1,735
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066961
Číslo CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10128