Tlačiť
Octan olovnatý trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
467863-250G 467863-50G
SIAL467863-250GEA 340.95 EUR
SIAL467863-250G SIAL467863-50G
Octan olovnatý trihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75 °C
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150023
Číslo CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
OSN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM