Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5661-250G M5661-50G
SIALM5661-250GEA 133.39 EUR
SIALM5661-250G SIALM5661-50G
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Mw: 214.46
Teplota tavenia: 80
Hustota: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676