Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2545-1KG M2545-250G
SIALM2545-1KGEA 492.58 EUR
SIALM2545-1KG SIALM2545-250G
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Teplota tavenia: 80 °C
Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676