Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát ≥98% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
228648-2.5KG 228648-500G 228648-10KG 228648-17.5KG
228648-2.5KGEA 452.63 EUR
228648-2.5KG 228648-500G HONC228648-10KG HONC228648-17.5KG
Octan horečnatý tetrahydrát ≥98% ACS, Fluka™
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Mw: 214.46
Teplota tavenia: 68 °C
Hustota: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Form Solid