Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05819.0250 1.05819.1000
1.05819.0250EA 89.33 EUR
1.05819.0250 1.05819.1000
Octan horečnatý tetrahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Mw: 214.46
Teplota tavenia: 80
Hustota: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)