Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
36358.22 36358.36 36358.A4 36358.B3
36358.22EA 48.87 EUR
36358.22 36358.36 36358.A4 36358.B3
Octan horečnatý tetrahydrát 98.0-102.0% ACS
Octan horečnatý tetrahydrát
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 16674-78-5 Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 214.45 (142.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.454 Melting Point: 80° Beilstein Reference: 3730605 Merck Reference: 14,5654 MDL No.: MFCD00149214
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Mw: 214.46
Teplota tavenia: 80
Hustota: 1.454
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654