Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
10795.14 AB202128.0025
10795.14EA 160.05 EUR
10795.14 ABCRAB202128.0025
Octan horečnatý tetrahydrát ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Teplota tavenia: 80 °C
Hustota: 1,454
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654