Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát 97.5%, crystalline, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
211570010 211572500 211570051
ACRO211570010EA 158.04 EUR
ACRO211570010 ACRO211572500 ACRO211570051
Octan horečnatý tetrahydrát 97.5%, crystalline, extra pure
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Teplota tavenia: 80 °C
Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm