Tlačiť
Octan sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid sodium salt trihydrate
71188-1KG 71188-5KG 71188-250G
SIAL71188-1KGEA 292.81 EUR
SIAL71188-1KG SIAL71188-5KG SIAL71188-250G
Octan sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Mw: 136.08
Teplota varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071557
Číslo CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM