Tlačiť
Octan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Acetic acid sodium salt
27650.292EA 52.87 EUR
27650.292 27650.361
Octan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Mw: 82.03
Teplota varu: 881.4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 324
Hustota: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm