Tlačiť
Octan sodný trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
27648.294EA 52.95 EUR
27648.294 27648.363
Octan sodný trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Teplota varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071557
Číslo CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm