Tlačiť
Octan sodný trihydrát ≥97%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
27641.360EA 108.42 EUR
27641.360 27641.518
Octan sodný trihydrát ≥97%, TECHNICAL
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Mw: 136,08 g/mol
Teplota varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071557
Číslo CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %