Tlačiť
Octan sodný trihydrát, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Acetic acid sodium salt trihydrate
0256.0500EA 43.66 EUR
0256.0500 0256.1000 0256.5000
Octan sodný trihydrát, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Mw: 136.08
Teplota varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071557
Číslo CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
Substances Reducing KMnO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5