Octan sodný trihydrát 99-101% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Acetic acid sodium salt trihydrate
0530-1KGEA
163.03
EUR
0530-1KG
0530-2.5KG
0530-500G
Octan sodný trihydrát 99-101% ACS
Octan sodný trihydrát
Vzorec:
H₃CCOONa·3H₂O Mw: 136.08 Teplota varu: 120 – 123 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 58 Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00071557 Číslo CAS: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Magnesium | ≤0.002% |
Permanganate Reducers Test | Pass |
pH (5%, Water) @25 °C | 7.5 - 9.2 |
Phosphate | ≤0.0005% |
Potassium | ≤0.005% |
Purity | 99 – 101% |
Sulphate | ≤0.002% |