Tlačiť
Sodium acetate hydrate ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41685.06 41685.14 41685.22
41685.06EA 83.83 EUR
41685.06 41685.14 41685.22
Sodium acetate hydrate ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Sodium acetate hydrate
Purity: 99.9985% CAS No.: 41484-91-7 Molecular Formula: NaOOCCH3.xH2O (x~3) Formula Weight: 82.03(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.45 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00071557
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,45
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071557
Číslo CAS: 41484-91-7
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 14,8571