Tlačiť
Semikarbazid hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2201-100G S2201-500G S2201-5G
SIALS2201-100GEA 32.69 EUR
SIALS2201-100G SIALS2201-500G SIALS2201-5G
Semikarbazid hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Semikarbazid hydrochlorid
Vzorec: CH₆ClN₃O
Teplota tavenia: 174…178 °C
Číslo MDL: MFCD00013009
Číslo CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588