Semikarbazid hydrochlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18369.0100
8.18369.0500
8.18369.0100EA
41.72
EUR
8.18369.0100
8.18369.0500
Semikarbazid hydrochlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Semikarbazid hydrochlorid
Vzorec:
CH₆ClN₃O Teplota tavenia: 174…178 °C |
Číslo MDL:
MFCD00013009 Číslo CAS: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08588 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 175 - 177 °C (decomposition) |
Molar Mass | 111.53 g/mol |
Bulk Density | 740 kg/m3 |
pH | 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |