Tlačiť
Semikarbazid hydrochlorid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonymá: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
102864 0210286480 0210286490
ICNA102864EA 161.25 EUR
ICNA102864 ICNA0210286480 ICNA0210286490
Semikarbazid hydrochlorid
Semikarbazid hydrochlorid
Vzorec: CH₆ClN₃O
Teplota tavenia: 174…178 °C
Číslo MDL: MFCD00013009
Číslo CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588