Tlačiť
Semikarbazid hydrochlorid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132641000 132645000 132640025
ACRO132641000EA 50.94 EUR
ACRO132641000 ACRO132645000 ACRO132640025
Semikarbazid hydrochlorid 99+%
Semikarbazid hydrochlorid
Vzorec: CH₆ClN₃O
Teplota tavenia: 170…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013009
Číslo CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %