Tlačiť
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
M-Clarity™ quality level = MQ100
70720-100G 70720-25G
70720-100GEA 1122.34 EUR
70720-100G 70720-25G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid, Supelco®
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012556
Číslo CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a8caa6eebed857ff4c23fe6c26f60dfaa65a80&vid=826a0c6f1f36376a44faea35b53f684bea8d57ee&prid=web&clid=SAPDAM