Tlačiť
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid ≥98.0% analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
25792.130EA 227.04 EUR
25792.130 25792.120
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid ≥98.0% analytical reagent
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012556
Číslo CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Sensitivity to sulphanilamide Passes test
Solubility Passes test
Loss on drying (80°C; 4 h) Max. 5 %