N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
A17164.09
A17164.18
A17164.09EA
75.41
EUR
A17164.09
A17164.18
N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid 96%
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Purity: 96%
CAS No.: 1465-25-4
Molecular Formula: C12H14N2.2HCl
Formula Weight: 259.18
Melting Point: 191-199°
Beilstein Reference: 3707471
Merck Reference: 14,6409
MDL No.: MFCD00012556
Vzorec:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Teplota tavenia: 191…199 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012556 Číslo CAS: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 14,6409 |