Tlačiť
Fenylhydraziniumchlorid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
A14645.22 A14645.36
A14645.22EA 86.24 EUR
A14645.22 A14645.36
Fenylhydraziniumchlorid ≥99%
Fenylhydraziniumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 59-88-1 Molecular Formula: C6H8N2.HCl Formula Weight: 144.61 Melting Point: ca 252° dec. Beilstein Reference: 3594958 Merck Reference: 14,7293 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012924
Vzorec: C₆H₉ClN₂
Teplota tavenia: ∼ 252 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012924
Číslo CAS: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM