Tlačiť
Hydrazin dihydrochlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
411761000 411765000 411760025
ACRO411761000EA 69.39 EUR
ACRO411761000 ACRO411765000 ACRO411760025
Hydrazin dihydrochlorid 99%
Hydrazin dihydrochlorid
Vzorec: H₆Cl₂N₂
Teplota tavenia: 198 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064543
Číslo CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04789
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %