Tlačiť
Hydrazinium monochloride 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrazinium monochloride, Hydrazinium chloride, Hydrazine monohydrochloride, Hydrazine hydrochloride
201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 339.35 EUR
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hydrazinium monochloride 98+%
Hydrazinium monochloride
Vzorec: H₅ClN₂
Teplota tavenia: 89…93 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044368
Číslo CAS: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %